4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
PC32806-250MG PC32806-1G PC32806-5G
APOSPC32806-250MGEA 22 EUR
APOSPC32806-250MG APOSPC32806-1G APOSPC32806-5G
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.026 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22570410
CAS nummer: 746630-34-2