3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32839-1G PC32839-250MG PC32839-5G
APOSPC32839-1GEA 213 EUR
APOSPC32839-1G APOSPC32839-250MG APOSPC32839-5G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₃INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20731076
CAS nummer: 1365969-58-9