5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32840-1G PC32840-250MG PC32840-5G
APOSPC32840-1GEA 201 EUR
APOSPC32840-1G APOSPC32840-250MG APOSPC32840-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28348375
CAS nummer: 1807256-50-3