tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32843-1G PC32843-250MG
APOSPC32843-1GEA 152 EUR
APOSPC32843-1G APOSPC32843-250MG
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate
Formule: C₈H₁₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23703459
CAS nummer: 178181-51-6