4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32846-1G PC32846-250MG PC32846-5G
APOSPC32846-1GEA 263 EUR
APOSPC32846-1G APOSPC32846-250MG APOSPC32846-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06409102
CAS nummer: 874804-21-4
UN: 3261
ADR: 8,III