3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32847-1G PC32847-5G
APOSPC32847-1GEA 60 EUR
APOSPC32847-1G APOSPC32847-5G
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12190913
CAS nummer: 866862-24-0