(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32856-1G PC32856-250MG PC32856-500MG PC32856-2.5G
APOSPC32856-1GEA 665 EUR
APOSPC32856-1G APOSPC32856-250MG APOSPC32856-500MG APOSPC32856-2.5G
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Formule: C₇H₆BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546120
CAS nummer: 1256238-50-2