5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32869-1G PC32869-250MG PC32869-500MG PC32869-2.5G
APOSPC32869-1GEA 500 EUR
APOSPC32869-1G APOSPC32869-250MG APOSPC32869-500MG APOSPC32869-2.5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Formule: C₆H₃Cl₂F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115396
CAS nummer: 128564-57-8