3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32872-1G PC32872-250MG PC32872-500MG
APOSPC32872-1GEA 776 EUR
APOSPC32872-1G APOSPC32872-250MG APOSPC32872-500MG
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₂FNO
MW: 193.217 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570077
CAS nummer: 96604-93-2