4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32884-1G PC32884-250MG PC32884-5G
APOSPC32884-1GEA 238 EUR
APOSPC32884-1G APOSPC32884-250MG APOSPC32884-5G
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
4-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
Formule: C₈H₅F₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00160038
CAS nummer: 60388-36-5