Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32888-1G PC32888-250MG
APOSPC32888-1GEA 179 EUR
APOSPC32888-1G APOSPC32888-250MG
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30528090
CAS nummer: 1709824-79-2