4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
PC32889-1G PC32889-250MG
APOSPC32889-1GEA 497 EUR
APOSPC32889-1G APOSPC32889-250MG
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23708314
CAS nummer: 1408060-30-9