4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32893-1G PC32893-250MG
APOSPC32893-1GEA 211 EUR
APOSPC32893-1G APOSPC32893-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₈H₆FN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11504880
CAS nummer: 1065074-15-8