4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32897-1G PC32897-250MG
APOSPC32897-1GEA 84.7 EUR
APOSPC32897-1G APOSPC32897-250MG
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₈H₅F₂N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31742300
CAS nummer: 1817687-97-0