4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32900-1G PC32900-250MG
APOSPC32900-1GEA 84.7 EUR
APOSPC32900-1G APOSPC32900-250MG
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formule: C₈H₅ClFN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31742298
CAS nummer: 1346235-03-7