2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 220 EUR
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₅F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06208287
CAS nummer: 79478-02-7