2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32908-1G PC32908-5G PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA 78.9 EUR
APOSPC32908-1G APOSPC32908-5G APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18426005
CAS nummer: 753924-40-2