Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32909-1G PC32909-250MG PC32909-5G
APOSPC32909-1GEA 141 EUR
APOSPC32909-1G APOSPC32909-250MG APOSPC32909-5G
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Formule: C₉H₈FNO₄
MW: 213.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD23863743
CAS nummer: 753924-48-0