2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32910-1G PC32910-250MG
APOSPC32910-1GEA 176 EUR
APOSPC32910-1G APOSPC32910-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Formule: C₈H₈FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28014049
CAS nummer: 1806480-23-8