2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32911-1G PC32911-250MG PC32911-5G
APOSPC32911-1GEA 468 EUR
APOSPC32911-1G APOSPC32911-250MG APOSPC32911-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28797798
CAS nummer: 1803833-24-0
UN: 3261
ADR: 8,II