4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32917-1G PC32917-250MG PC32917-5G
APOSPC32917-1GEA 141 EUR
APOSPC32917-1G APOSPC32917-250MG APOSPC32917-5G
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄Br₂F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922500
CAS nummer: 2366994-44-5