5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32918-1G PC32918-250MG PC32918-5G
APOSPC32918-1GEA 90.6 EUR
APOSPC32918-1G APOSPC32918-250MG APOSPC32918-5G
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄Br₂F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922501
CAS nummer: 1353778-39-8