2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32921-1G PC32921-250MG PC32921-5G
APOSPC32921-1GEA 54.1 EUR
APOSPC32921-1G APOSPC32921-250MG APOSPC32921-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrClF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922504
CAS nummer: 2366994-65-0