2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32922-1G PC32922-250MG PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA 58.4 EUR
APOSPC32922-1G APOSPC32922-250MG APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrClF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922505
CAS nummer: 1353778-40-1