2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32923-1G PC32923-250MG PC32923-5G
APOSPC32923-1GEA 77.5 EUR
APOSPC32923-1G APOSPC32923-250MG APOSPC32923-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄BrF₅N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922506
CAS nummer: 1353778-48-9