2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32924-1G PC32924-250MG PC32924-5G
APOSPC32924-1GEA 110 EUR
APOSPC32924-1G APOSPC32924-250MG APOSPC32924-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄BrF₅N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922507
CAS nummer: 1353778-41-2