2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32925-1G PC32925-250MG PC32925-5G
APOSPC32925-1GEA 64.3 EUR
APOSPC32925-1G APOSPC32925-250MG APOSPC32925-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₄BrF₅N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922508
CAS nummer: 2366994-28-5