2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32929-1G PC32929-250MG PC32929-5G
APOSPC32929-1GEA 175 EUR
APOSPC32929-1G APOSPC32929-250MG APOSPC32929-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922512
CAS nummer: 2366994-19-4