2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32930-1G PC32930-250MG PC32930-5G
APOSPC32930-1GEA 42.4 EUR
APOSPC32930-1G APOSPC32930-250MG APOSPC32930-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31922513
CAS nummer: 1353778-45-6