2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32932-1G PC32932-250MG PC32932-5G
APOSPC32932-1GEA 628 EUR
APOSPC32932-1G APOSPC32932-250MG APOSPC32932-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00796063
CAS nummer: 14689-51-1