4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32934-1G PC32934-250MG
APOSPC32934-1GEA 417 EUR
APOSPC32934-1G APOSPC32934-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅BrF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22561277
CAS nummer: 1388056-90-3