5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 577 EUR
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅BrF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20403496
CAS nummer: 1256956-70-3