2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32936-1G PC32936-250MG
APOSPC32936-1GEA 187 EUR
APOSPC32936-1G APOSPC32936-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅ClF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20390926
CAS nummer: 1342424-21-8