2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32937-1G PC32937-250MG PC32937-5G
APOSPC32937-1GEA 526 EUR
APOSPC32937-1G APOSPC32937-250MG APOSPC32937-5G
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅ClF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20390822
CAS nummer: 91437-08-0