2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32938-1G PC32938-250MG PC32938-5G
APOSPC32938-1GEA 210 EUR
APOSPC32938-1G APOSPC32938-250MG APOSPC32938-5G
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅F₂N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22561278
CAS nummer: 189045-39-4