2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32940-1G PC32940-250MG
APOSPC32940-1GEA 351 EUR
APOSPC32940-1G APOSPC32940-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅F₂N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18909881
CAS nummer: 97273-25-1