2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32943-1G PC32943-250MG
APOSPC32943-1GEA 658 EUR
APOSPC32943-1G APOSPC32943-250MG
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24449791
CAS nummer: 1434127-29-3