2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32944-1G PC32944-250MG
APOSPC32944-1GEA 476 EUR
APOSPC32944-1G APOSPC32944-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21100009
CAS nummer: 1353855-60-3