3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32948-1G PC32948-250MG
APOSPC32948-1GEA 116 EUR
APOSPC32948-1G APOSPC32948-250MG
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21099995
CAS nummer: 1353854-28-0