3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32949-1G PC32949-250MG
APOSPC32949-1GEA 127 EUR
APOSPC32949-1G APOSPC32949-250MG
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21099988
CAS nummer: 1311265-74-3