2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 93.5 EUR
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236266
CAS nummer: 116640-12-1
UN: 1760
ADR: 8,III