4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC32950-1G
PC32950-250MG
APOSPC32950-1GEA
547
EUR
APOSPC32950-1G
APOSPC32950-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule:
C₉H₈BrF Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD21099968 CAS nummer: 1353855-10-3 |