4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32951-1G PC32951-250MG
APOSPC32951-1GEA 113 EUR
APOSPC32951-1G APOSPC32951-250MG
4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
4-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21099975
CAS nummer: 1353854-74-6