5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32952-1G PC32952-250MG
APOSPC32952-1GEA 547 EUR
APOSPC32952-1G APOSPC32952-250MG
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₈BrF
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19439948
CAS nummer: 1345035-29-1