4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32953-1G PC32953-250MG PC32953-5G
APOSPC32953-1GEA 76 EUR
APOSPC32953-1G APOSPC32953-250MG APOSPC32953-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₄F₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28790571
CAS nummer: 1807192-90-0
UN: 3265
ADR: 8,III