3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32955-1G PC32955-250MG
APOSPC32955-1GEA 658 EUR
APOSPC32955-1G APOSPC32955-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066754
CAS nummer: 104044-26-0