5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32957-100MG PC32957-1G PC32957-250MG
APOSPC32957-100MGEA 87.6 EUR
APOSPC32957-100MG APOSPC32957-1G APOSPC32957-250MG
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
5-Fluoro-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Formule: C₉H₇FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD13191851
CAS nummer: 944742-29-4