4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32958-1G PC32958-250MG
APOSPC32958-1GEA 430 EUR
APOSPC32958-1G APOSPC32958-250MG
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₄FIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986882
CAS nummer: 1638765-44-2