5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 427 EUR
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18261162
CAS nummer: 1174323-34-2