Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32963-1G PC32963-250MG
APOSPC32963-1GEA 141 EUR
APOSPC32963-1G APOSPC32963-250MG
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₉F₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18408646
CAS nummer: 1261530-65-7